Wichtige Dokumente
698539
Bis-(4-sulfonatophenyl)-phenylphosphin Dihydrat Dikaliumsalz
97%
Synonym(e):
4,4′-(Phenylphosphiniden)-bis-benzolsulfonsäure Dihydrat Dikaliumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp (Schmelzpunkt)
98-102 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
O.O.[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H15O6PS2.2K.2H2O/c19-26(20,21)17-10-6-15(7-11-17)25(14-4-2-1-3-5-14)16-8-12-18(13-9-16)27(22,23)24;;;;/h1-13H,(H,19,20,21)(H,22,23,24);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChIKey
CVKCKLNGVYHFAX-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?