Wichtige Dokumente
690848
N,N-Dimethylacetoacetamid -Lösung
Arxada quality, 79.0-83.0% (calculated)
Synonym(e):
N,N-Dimethyl-3-oxobutyramid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
79.0-83.0% (calculated)
Form
liquid
Qualität
Arxada quality
Hersteller/Markenname
Arxada AG
Verunreinigungen
≤0.05% dimethylamine
Farbe
APHA: ≤350
SMILES String
CN(C)C(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C6H11NO2/c1-5(8)4-6(9)7(2)3/h4H2,1-3H3
InChIKey
YPEWWOUWRRQBAX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
251.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
122 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?