Merck
687421
Sigma-Aldrich
2,4-Difluor-Resorcin
95%
Synonym(e):
2,4-Difluor-1,3-dihydroxybenzol, 2,4-Difluorbenzol-1,3-diol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4F2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
57-88 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Oc1ccc(F)c(O)c1F
InChI
1S/C6H4F2O2/c7-3-1-2-4(9)5(8)6(3)10/h1-2,9-10H
InChIKey
IBNBFQFUGXNAKU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)