Wichtige Dokumente
686468
Palladium
nanopowder, <25 nm particle size (TEM), ≥99.5%
Synonym(e):
Palladium (powder), Palladium black, Palladium element
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99.5%
Form
nanopowder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: palladium
Widerstandsfähigkeit
9.96 μΩ-cm, 20°C
Partikelgröße
<25 nm (TEM)
bp
2970 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1554 °C (lit.)
Dichte
12.02 g/cm3 (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChIKey
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Graphene is a unique two-dimensional (2D) structure of monolayer carbon atoms packed into a dense honeycomb crystal that has attracted great interest due to its diverse and fascinating properties.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
686468-500MG | 4061833499825 |