Wichtige Dokumente
680184
(S)-3,3′-Bis(triphenylsilyl)-1,1′-binaphthyl-2,2′-Diylhydrogenphosphat
96%
Synonym(e):
(11bS)-4-Hydroxy-2,6-bis-(triphenylsilyl)-dinaphtho[2,1-d1′,2′f][1,3,2]dioxaphosphepin-4-oxid, MacMillan TiPSY Katalysator
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]22/D +210°, c = 1 in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
188-193 °C
Funktionelle Gruppe
phosphate
SMILES String
OP1(=O)Oc2c(cc3ccccc3c2-c4c(O1)c(cc5ccccc45)[Si](c6ccccc6)(c7ccccc7)c8ccccc8)[Si](c9ccccc9)(c%10ccccc%10)c%11ccccc%11
InChI
1S/C56H41O4PSi2/c57-61(58)59-55-51(62(43-25-7-1-8-26-43,44-27-9-2-10-28-44)45-29-11-3-12-30-45)39-41-23-19-21-37-49(41)53(55)54-50-38-22-20-24-42(50)40-52(56(54)60-61)63(46-31-13-4-14-32-46,47-33-15-5-16-34-47)48-35-17-6-18-36-48/h1-40H,(H,57,58)
InChIKey
BDQOCXQVIFQJRK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- In the synthesis of 1,3-dioxolochroman skeletons by reacting 3-methyl-2-vinylindoles with ortho-quinone methides.
- In the exo-selective cyclization of mupirocin methyl ester.
- In the kinetic resolution of cyclic aliphatic syn-1,3-diols, which are used as valuable building blocks.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)