Merck
678929
Sigma-Aldrich
4-Iod-3-(trifluormethyl)benzonitril
96%
Synonym(e):
4-Cyan-2-(trifluormethyl)-iodbenzol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H3F3IN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
297.02
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
92-99 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
iodo
nitrile
SMILES String
FC(F)(F)c1cc(ccc1I)C#N
InChI
1S/C8H3F3IN/c9-8(10,11)6-3-5(4-13)1-2-7(6)12/h1-3H
InChIKey
CDGNBOWOOHEOEK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)