Wichtige Dokumente
563870
1-(Phenylsulfonyl)-3-indolboronsäure
97%
Synonym(e):
1-(Phenylsulfonyl)-3-indolylborsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
144 °C (dec.) (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OB(O)c1cn(c2ccccc12)S(=O)(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C14H12BNO4S/c17-15(18)13-10-16(14-9-5-4-8-12(13)14)21(19,20)11-6-2-1-3-7-11/h1-10,17-18H
InChIKey
YKTZLHLBQGCFQX-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
This brochure contains a comprehensive selection of boronic acids, boronic acid esters, diboron esters, and transition-metal catalysts useful for the Suzuki–Miyaura coupling reaction