Wichtige Dokumente
678872
Chloracetonitril-13C2,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Assay
98% (CP)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
Cl[13CH2][13C]#[15N]
InChI
1S/C2H2ClN/c3-1-2-4/h1H2/i1+1,2+1,4+1
InChIKey
RENMDAKOXSCIGH-STGVANJCSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
129.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
54 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)