Wichtige Dokumente
675369
7-Hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-Chinolinon
97%
Synonym(e):
7-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-2-chinolinon, 7-Hydroxy-3,4-dihydrocarbostyril
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
233-237 °C
SMILES String
Oc1ccc2CCC(=O)Nc2c1
InChI
1S/C9H9NO2/c11-7-3-1-6-2-4-9(12)10-8(6)5-7/h1,3,5,11H,2,4H2,(H,10,12)
InChIKey
LKLSFDWYIBUGNT-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?