Merck
674931
Sigma-Aldrich
Cyanoborhydrid, Siliziumdioxid-gestützt
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352128
NACRES:
NA.22
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: imine reactive
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)