Merck
673374
Sigma-Aldrich
2,2′-[(1R,2R)-1,2-Cyclohexandiylbis[(E)-(nitrilomethylidyne)]]bis[4-(tert-butyl)-6-(1-piperidinylmethyl)phenol]
97%
Synonym(e):
N,N′-Bis-[(E)-5-(tert.-butyl)-2-hydroxy-3-(4-piperidinylmethyl)-benzyliden]-[(1R,2R)-1,2-cyclohexandiamin]
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C40H60N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
628.93
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
69-78 °C
Funktionelle Gruppe
imine
SMILES String
CC(C)(C)c1cc(CN2CCCCC2)c(O)c(\C=N\[C@@H]3CCCC[C@H]3\N=C\c4cc(cc(CN5CCCCC5)c4O)C(C)(C)C)c1
InChI
1S/C40H60N4O2/c1-39(2,3)33-21-29(37(45)31(23-33)27-43-17-11-7-12-18-43)25-41-35-15-9-10-16-36(35)42-26-30-22-34(40(4,5)6)24-32(38(30)46)28-44-19-13-8-14-20-44/h21-26,35-36,45-46H,7-20,27-28H2,1-6H3/b41-25+,42-26+/t35-,36-/m1/s1
InChIKey
QWZFCHMBYWXSLV-RUMICSQKSA-N
Anwendung
2,2′-[(1R,2R)-1,2-Cyclohexanediylbis[(E)-(nitrilomethylidyne)]]bis[4-(tert-butyl)-6-(1-piperidinylmethyl)phenol] can be used to prepare the piperidine salen-titanium metal complex, which is applicable as a catalyst in the alkylations of α-ketoesters using dialkylzinc.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Development of bifunctional salen catalysts: Rapid, chemoselective alkylations of α-ketoesters
DiMauro EF and Kozlowski MC
Journal of the American Chemical Society, 124(43), 12668-12669 (2002)