Merck
673331
Sigma-Aldrich
2,2′-[(1R,2R)-(-)-1,2-Cyclohexandiylbis[(E)-(nitrilomethylidyne)]]bis[4-(tert-butyl)-6-(4-morpholinylmethyl)phenol]
97%
Synonym(e):
N,N′-Bis-[(E)-5-(tert.-butyl)-2-hydroxy-3-(4-morpholinylmethyl)-benzyliden]-[(1R,2R)-1,2-cyclohexandiamin]
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C38H56N4O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
632.88
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
132-140 °C
SMILES String
CC(C)(C)c1cc(CN2CCOCC2)c(O)c(\C=N\[C@@H]3CCCC[C@H]3\N=C\c4cc(cc(CN5CCOCC5)c4O)C(C)(C)C)c1
InChI
1S/C38H56N4O4/c1-37(2,3)31-19-27(35(43)29(21-31)25-41-11-15-45-16-12-41)23-39-33-9-7-8-10-34(33)40-24-28-20-32(38(4,5)6)22-30(36(28)44)26-42-13-17-46-18-14-42/h19-24,33-34,43-44H,7-18,25-26H2,1-6H3/b39-23+,40-24+/t33-,34-/m1/s1
InChIKey
ZSDPYCVORQDIHQ-DSANSEMASA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable