Wichtige Dokumente
672858
4-(Trifluormethoxy)-phenylacetylen
97%
Synonym(e):
4-Ethinyl-1-(trifluormethoxy)-benzol
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H5F3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.4554
Dichte
1.215 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
FC(F)(F)Oc1ccc(cc1)C#C
InChI
1S/C9H5F3O/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)13-9(10,11)12/h1,3-6H
InChIKey
RWWGGRCLMVYXPM-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
104.0 °F
Flammpunkt (°C)
40 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?