Wichtige Dokumente
671460
Propionsäurehydrazid
≥90% (GC)
Synonym(e):
Propansäurehydrazid, Propionylhydrazin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥90% (GC)
Funktionelle Gruppe
amine
hydrazine
SMILES String
CCC(=O)NN
InChI
1S/C3H8N2O/c1-2-3(6)5-4/h2,4H2,1H3,(H,5,6)
InChIKey
DXGIRFAFSFKYCF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?