Wichtige Dokumente
670308
(R)-2-(Methoxydiphenylmethyl)pyrrolidin
95% (HPLC)
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H21NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.37
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
95% (HPLC)
Optische Reinheit
ee: ≥99.5% (HPLC)
Funktionelle Gruppe
ether
phenyl
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC([C@H]1CCCN1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H21NO/c1-20-18(17-13-8-14-19-17,15-9-4-2-5-10-15)16-11-6-3-7-12-16/h2-7,9-12,17,19H,8,13-14H2,1H3/t17-/m1/s1
InChIKey
CGUGCZSRPDCLBT-QGZVFWFLSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)