Merck
669474
Sigma-Aldrich
2-Brom-4′-(Trifluormethoxy)acetophenon
97%
Synonym(e):
4-(Trifluormethoxy)-phenacyl-bromid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H6BrF3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
283.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
48-55 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
ketone
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)(F)Oc1ccc(cc1)C(=O)CBr
InChI
1S/C9H6BrF3O2/c10-5-8(14)6-1-3-7(4-2-6)15-9(11,12)13/h1-4H,5H2
InChIKey
AOAGGWLQIILIIV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)