Merck
665509
Sigma-Aldrich
4-(Trifluormethyl)piperidin -hydrochlorid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10F3N · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.61
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
155-159 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.FC(F)(F)C1CCNCC1
InChI
1S/C6H10F3N.ClH/c7-6(8,9)5-1-3-10-4-2-5;/h5,10H,1-4H2;1H
InChIKey
KMUKXPQVPQUCDB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactnat for:
  • C,N-cross coupling reactions
  • Synthesis of dopamine D3 receptor antagonists
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)