Merck
657743
Sigma-Aldrich
1-[4-(Trifluormethyl)benzyl]piperazin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H15F3N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
liquid
Assay:
97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.491
bp
88-89 °C/0.02 mmHg
Dichte
1.239 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
FC(F)(F)c1ccc(CN2CCNCC2)cc1
InChI
1S/C12H15F3N2/c13-12(14,15)11-3-1-10(2-4-11)9-17-7-5-16-6-8-17/h1-4,16H,5-9H2
InChIKey
FAFAFWFQFVLXGF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)