Merck
663999
Sigma-Aldrich
L-Lactulose-13C12
98 atom % 13C, ≥98% (CP)
Synonym(e):
4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-fructofuranose-13C6
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C12H22O11
Molekulargewicht:
354.21
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % 13C
Assay
≥98% (CP)
Form
solid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
~169 °C (dec.)
Massenverschiebung
M+12
SMILES String
O[13CH2][13C@H]1O[13C@@H](O[13C@@H]2[13C@@H]([13CH2]O)O[13C@@](O)([13CH2]O)[13C@H]2O)[13C@H](O)[13C@@H](O)[13C@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)7(17)8(18)11(21-4)22-9-5(2-14)23-12(20,3-15)10(9)19/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12+/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1
InChIKey
JCQLYHFGKNRPGE-NXBZUCECSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 8
1 of 8