Merck
66181
Sigma-Aldrich
N-Methylcarbamidsäure-N-succinimidylester
≥97.0% (N), for peptide synthesis
Synonym(e):
Methylisocyanat-Ersatz, N-Succinimidyl-N-methylcarbamat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H8N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.14
Beilstein:
1531863
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Produktbezeichnung
N-Methylcarbamidsäure-N-succinimidylester, ≥97.0% (N)
Assay
≥97.0% (N)
Form
solid
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
amine
imide
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CNC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C6H8N2O4/c1-7-6(11)12-8-4(9)2-3-5(8)10/h2-3H2,1H3,(H,7,11)
InChIKey
XMNGSPOWUCNRMO-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Safe and crystalline chemical equivalent of the toxic methyl isocyanate, MIC
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
J Martinez et al.
Journal of medicinal chemistry, 25(2), 178-182 (1982-02-01)
A practical and convenient method for synthesizing antitumor compounds, N-alkyl-N-nitrosoureas, regioselectively nitrosated on the nitrogen atom bearing the alkyl group is proposed. N-Alkyl-N-nitrosocarbamates are interesting intermediates in these syntheses and yield, by reaction with amino compounds, the regioselectively nitrosated N-alkyl-N-nitrosoureas.
K. Takeda et al.
Tetrahedron Letters, 24, 4569-4569 (1983)