Merck
658448
Sigma-Aldrich
5-Brom-2-hydroxy-3-Nitropyridin
98%
Synonym(e):
5-Brom-3-nitro-2(1H)-pyridinon, 5-Brom-3-nitro-2-pyridinol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3BrN2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.99
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
246-250 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
nitro
SMILES String
Oc1ncc(Br)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H3BrN2O3/c6-3-1-4(8(10)11)5(9)7-2-3/h1-2H,(H,7,9)
InChIKey
WXRLCVUDLFFTFF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)