Wichtige Dokumente
652571
N,N-Dimethylethylamin
≥99%
Synonym(e):
DMEA, N-Ethyldimethylamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
8.09 psi ( 20 °C)
Assay
≥99%
Brechungsindex
n20/D 1.372 (lit.)
bp
36-38 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−140 °C (lit.)
Dichte
0.675 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CCN(C)C
InChI
1S/C4H11N/c1-4-5(2)3/h4H2,1-3H3
InChIKey
DAZXVJBJRMWXJP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-18.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-28 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?