Merck
651435
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-5-Jodpyridin
97%
Synonym(e):
5-Iod-2(1H)-pyridon, 5-Iod-2-pyridinol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H4INO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
solid
Assay:
97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
192-196 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
iodo
SMILES String
Oc1ccc(I)cn1
InChI
1S/C5H4INO/c6-4-1-2-5(8)7-3-4/h1-3H,(H,7,8)
InChIKey
ZDJUNNCVIDKJAN-UHFFFAOYSA-N
Warnhinweis
Light sensitive
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)