Wichtige Dokumente
641596
Chinolin-d7
97 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
97 atom % D
Assay
98% (CP)
bp
237 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-17--13 °C (lit.)
Dichte
1.151 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+7
SMILES String
[2H]c1nc2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C9H7N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h1-7H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D
InChIKey
SMWDFEZZVXVKRB-GSNKEKJESA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
213.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
101 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?