Wichtige Dokumente
639079
3-Methyl-2-buten-2-yl-Boronsäure
Alle Fotos(2)
About This Item
Lineare Formel:
(CH2)2C=CCH3BO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
113.95
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
mp (Schmelzpunkt)
173-178 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C\C(C)=C(\C)B(O)O
InChI
1S/C5H11BO2/c1-4(2)5(3)6(7)8/h7-8H,1-3H3
InChIKey
ONHWZTRGTFWBIX-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Reactant involved in:
- Synthesis of 8-alkenylboronpyrromethene dyes
- Addition reactions with N-methyliminodiacetic acid or aromatic, heteroaromatic or aliphatic aldehydes
- Arylation of methyl o-formylbenzoates
- Synthesis of tert-butanesulfinyl α-branched allylic amines
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?