Merck
636789
Sigma-Aldrich
1,4-Dicyclohexyl-2,5-Dijodbenzol
95%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H24I2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
494.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
184-186 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
iodo
SMILES String
Ic1cc(C2CCCCC2)c(I)cc1C3CCCCC3
InChI
1S/C18H24I2/c19-17-12-16(14-9-5-2-6-10-14)18(20)11-15(17)13-7-3-1-4-8-13/h11-14H,1-10H2
InChIKey
VASMITRTCQRQGE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)