Wichtige Dokumente
04943
4-Ethyltoluol
≥95.0% (GC)
Synonym(e):
1-Ethyl-4-methylbenzene, p-Ethylmethylbenzene
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (GC)
Selbstzündungstemp.
887 °F
Brechungsindex
n20/D 1.495 (lit.)
n20/D 1.496
bp
162 °C (lit.)
Dichte
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H12/c1-3-9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
InChIKey
JRLPEMVDPFPYPJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
109.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
43 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)