Merck
634484
Sigma-Aldrich
Quinacridonchinon
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H10N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.30
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
O=C1C2=C(C(=O)C3=C1C(=O)c4ccccc4N3)C(=O)c5ccccc5N2
InChI
1S/C20H10N2O4/c23-17-9-5-1-3-7-11(9)21-15-13(17)19(25)16-14(20(15)26)18(24)10-6-2-4-8-12(10)22-16/h1-8H,(H,21,23)(H,22,24)
InChIKey
KSLLMGLKCVSKFF-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)