Wichtige Dokumente
270083
9-(Methylaminomethyl)anthracen
99%
Synonym(e):
(Anthracen-9-ylmethyl)-N-methylamine, 1-Anthracen-9-yl-N-methylmethanamine, 9-(N-Methylaminomethyl)anthracene, N-Methyl-9-anthracenemethanamine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
57-59 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CNCc1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C16H15N/c1-17-11-16-14-8-4-2-6-12(14)10-13-7-3-5-9-15(13)16/h2-10,17H,11H2,1H3
InChIKey
WRVHTDZJMNUGQN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
270083-1G | 4061826071861 |
270083-5G | 4061832853246 |