633925
Methyl 2-[(succinimidooxy)carbonyl]benzoat
97%
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
76-80 °C (lit.)
SMILES String
COC(=O)c1ccccc1C(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C13H11NO6/c1-19-12(17)8-4-2-3-5-9(8)13(18)20-14-10(15)6-7-11(14)16/h2-5H,6-7H2,1H3
InChIKey
GIJSYLHKJRKNDW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)