Wichtige Dokumente
633623
5,7-Dichlorisatin
≥95%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H3Cl2NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.02
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
218-223 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
ketone
SMILES String
Clc1cc(Cl)c2NC(=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C8H3Cl2NO2/c9-3-1-4-6(5(10)2-3)11-8(13)7(4)12/h1-2H,(H,11,12,13)
InChIKey
AYGGQJHJRFZDFH-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?