Merck
63097
Sigma-Aldrich
Magnesium-L-lactat Hydrat
≥95.0% (calc. based on dry substance, KT), ~2 mol/mol water
Synonym(e):
L-Milchsäure Magnesiumsalz
About This Item
Lineare Formel:
[CH3CH(OH)COO]2Mg · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.45 (anhydrous basis)
Beilstein:
6099583
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥95.0% (calc. based on dry substance, KT)
Optische Aktivität
[α]20/D −8.5±1°, c = 2% in H2O
Verunreinigungen
~2 mol/mol water
SMILES String
O.C[C@H](O)C(=O)O[Mg]OC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/2C3H6O3.Mg.H2O/c2*1-2(4)3(5)6;;/h2*2,4H,1H3,(H,5,6);;1H2/q;;+2;/p-2/t2*2-;;/m00../s1
InChIKey
IDNRWXZNRCYOPB-NVKWYWNSSA-L
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)