Merck
616850
Sigma-Aldrich
1,1,4,4-Tetraphenyl-1,3-butadien-d22
98 atom % D
About This Item
Lineare Formel:
(C6D5)2C=CDCD=C(C6D5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
380.61
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
207-209 °C
Massenverschiebung
M+22
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])\C(=C([2H])\C([2H])=C(\c2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2[2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3[2H])c4c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c4[2H]
InChI
1S/C28H22/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26/h1-22H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D,14D,15D,16D,17D,18D,19D,20D,21D,22D
InChIKey
KLCLIOISYBHYDZ-SMJVRUDNSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)