Merck
616818
Sigma-Aldrich
N,O-Bis-(trimethyl-d9-silyl)-acetamid
99 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
BSA-d18
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8D18H3NOSi2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.54
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
98% (CP)
bp
71-73 °C/35 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
24 °C
Dichte
0.869 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+18
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])[Si](O\C(C)=N\[Si](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C8H21NOSi2/c1-8(9-11(2,3)4)10-12(5,6)7/h1-7H3/b9-8+/i2D3,3D3,4D3,5D3,6D3,7D3
InChIKey
SIOVKLKJSOKLIF-ZISKVVLHSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
53.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
12 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)