Wichtige Dokumente
615927
Fmoc-3-fluoralanin-2-d1
98 atom % D
Synonym(e):
3-Fluor-L-alanin-2-d1, N-Fmoc Derivat
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Form
solid
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[2H][C@](CF)(NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C18H16FNO4/c19-9-16(17(21)22)20-18(23)24-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2,(H,20,23)(H,21,22)/t16-/m1/s1/i16D
InChIKey
KIPSDRHXCAHLLL-QKHLJXARSA-N
Verpackung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)