Merck
613533
Sigma-Aldrich
1,6-Diaminohexan-1,1,6,6-d4
98 atom % D
Synonym(e):
1,6-hexan-1,1,6,6-d4-diamin, Hexamethylen-1,1,6,6-d4-diamin
About This Item
Lineare Formel:
H2NCD2(CH2)4CD2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
Form
solid
bp
204-205 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
42-45 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]C([2H])(N)CCCCC([2H])([2H])N
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2/i5D2,6D2
InChIKey
NAQMVNRVTILPCV-NZLXMSDQSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1