Wichtige Dokumente
612510
1,2-Dichlorbenzol -Lösung
NMR reference standard, 5% in acetone-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 5 mm × 8 in.
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
NMR reference standard
Qualitätsniveau
Konzentration
5% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
Methode(n)
NMR: suitable
NMR-Röhrchengröße
5 mm × 8 in.
Eignung
suitable for NMR (reference standard)
SMILES String
Clc1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
InChIKey
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
Menge
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)