Merck
612502
Supelco
1,2-Dichlorbenzol -Lösung
NMR reference standard, 1% in acetone-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 3 mm × 8 in.
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
NMR reference standard
analytical standard
Konzentration
1% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
Methode(n)
NMR: suitable
NMR-Röhrchengröße
3 mm × 8 in.
Eignung
suitable for NMR (reference standard)
Format
single component solution
SMILES String
Clc1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
InChIKey
RFFLAFLAYFXFSW-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
1H-Auflösung
Menge
3 mm O.D. tube contains 0.235 mL.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-2.2 °F
Flammpunkt (°C)
-19 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)