Merck
609919
Sigma-Aldrich
L-Tyrosin-(4-hydroxy-18O)
95 atom % 18O
Synonym(e):
L-4-Hydroxy-18O-phenylalanin
About This Item
Lineare Formel:
4-(H18O)C6H4CH2CH(NH2)CO2H
Molekulargewicht:
183.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
95 atom % 18O
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D -12.0°, c = 1 in 1 M HCl
Mol-Gew.
183.1 by atom % calculation (95 atom % 18O)
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
N[C@@H](Cc1ccc([18OH])cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i11+2
InChIKey
OUYCCCASQSFEME-KBDDTQJTSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)