Merck
609811
Sigma-Aldrich
Isopropanol-17O
20 atom % 17O
Synonym(e):
2-Propanol-17O
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2CH17OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
61.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
20 atom % 17O
Mol-Gew.
60.30 by atom % calculation (20 atom % 17O)
bp
82 °C
Dichte
0.798 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CC(C)[17OH]
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3/i4+1
InChIKey
KFZMGEQAYNKOFK-AZXPZELESA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
53.6 °F
Flammpunkt (°C)
12 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)