Wichtige Dokumente
572055
2-Propanol-13C3
99 atom % 13C
Synonym(e):
Isopropanol-13C3
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
13CH313CH(OH)13CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
63.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
bp
82 °C
mp (Schmelzpunkt)
-90 °C
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[13CH3][13CH]([13CH3])O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3/i1+1,2+1,3+1
InChIKey
KFZMGEQAYNKOFK-VMIGTVKRSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
53.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
12 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?