Wichtige Dokumente
640689
1-Propanol-13C3
99 atom % 13C
Synonym(e):
Propylalkohol-13C3
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
bp
97 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-127 °C (lit.)
Dichte
0.843 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[13CH3][13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i1+1,2+1,3+1
InChIKey
BDERNNFJNOPAEC-VMIGTVKRSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
59.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
15 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)