Wichtige Dokumente
608769
Salpeter-14N-Säurelösung
~10 N in H2O, 99.99 atom % 14N
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99.99 atom % 14N
Mol-Gew.
63.01 by atom % calculation
Konzentration
~10 N in H2O
bp
120.5 °C (lit.)
Dichte
1.400 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
depleted
SMILES String
O[14N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)/i1+0
InChIKey
GRYLNZFGIOXLOG-IGMARMGPSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)