Merck
608092
Sigma-Aldrich
L-Isoleucin-13C6,15N
98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 95% (CP)
Synonym(e):
SILAC Aminosäure
About This Item
Lineare Formel:
13C2H513CH(13CH3)13CH(15NH2)13CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Assay
95% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D +40.0°, c = 2 in 5 M HCl
Methode(n)
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp (Schmelzpunkt)
168-170 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+7
SMILES String
[13CH3][13CH]([13CH3])[13CH2][13C@H]([15NH2])[13C](O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
InChIKey
ROHFNLRQFUQHCH-HUEJSTCGSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
L-isoleucine is an essential amino acid that is synthesized from threonine. It is a branched-chain hydrophobic amino acid. L-isoleucine is an isomer of L-leucine.
Anwendung
L-Isoleucine-13C6,15N is used in the immunocapture isotope dilution mass spectrometry (IC-IDMS) to evaluate the suitability of the underlying monoclonal andpolyclonal antibodies (mAbs and pAbs) for new vaccine quantification.
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
608092-100MG4061832690742
608092-250MG4061842205080