Wichtige Dokumente
603732
Iodbenzol-13C6
99 atom % 13C, 99% (CP)
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Form
solid
bp
188 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-29 °C (lit.)
Dichte
1.876 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
I[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H5I/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChIKey
SNHMUERNLJLMHN-IDEBNGHGSA-N
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
170.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
77 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)