Wichtige Dokumente
602868
Sauerstoff-18O2
50 atom % 18O (random)
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
18O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
36.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142200
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
1.11 (vs air)
Isotopenreinheit
50 atom % 18O (random)
Form
gas
bp
−183 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−218 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[18O]=[18O]
InChI
1S/O2/c1-2/i1+2,2+2
InChIKey
MYMOFIZGZYHOMD-XPULMUKRSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Sui So et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 16(45), 24954-24964 (2014-10-18)
β-Hydroxyperoxyl radicals are formed during atmospheric oxidation of unsaturated volatile organic compounds such as isoprene. They are intermediates in the combustion of alcohols. In these environments the unimolecular isomerization and decomposition of β-hydroxyperoxyl radicals may be of importance, either through