Wichtige Dokumente
596493
Sauerstoff-18O2(99%)/Argon(RG), Gasgemisch, Verhältnis 5,3:94,7
ratio (5.3 : 94.7), 99 atom % 18O
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12142200
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 18O
Zusammensetzung
ratio (5.3 : 94.7)
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Press. Gas Compr. Gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)