Merck
602493
Sigma-Aldrich
4-(2-Bromacetamido)-TEMPO
98% (CP)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H20BrN2O2
Molekulargewicht:
292.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Assay
98% (CP)
Form
solid
Mol-Gew.
293.20 by atom % calculation
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC1(C)N([O])C(C)(C)CC(NC(CBr)=O)C1
InChI
1S/C11H20BrN2O2/c1-10(2)5-8(13-9(15)7-12)6-11(3,4)14(10)16/h8H,5-7H2,1-4H3,(H,13,15)
InChIKey
RAOLMQDPNYDCEF-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable