Merck
601780
Sigma-Aldrich
Argon-38Ar
95 atom %
About This Item
Lineare Formel:
38Ar
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
37.96
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142004
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
95 atom %
Assay
≥99.5% (Total Argon)
Form
gas
Verunreinigungen
<0.5% Total others
Massenverschiebung
M-2
SMILES String
[38Ar]
InChI
1S/Ar/i1-2
InChIKey
XKRFYHLGVUSROY-YPZZEJLDSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Piktogramme
Gas cylinder
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Press. Gas Compr. Gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)