Merck
595810
Sigma-Aldrich
Bromessigsäure-1-13C,18O2
99 atom % 13C, 95 atom % 18O, 97% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
BrCH213C18O2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
143.94
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
95 atom % 18O
Assay
97% (CP)
Form
solid
bp
208 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
47-49 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[18OH][13C](=[18O])CBr
InChI
1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i2+1,4+2,5+2
InChIKey
KDPAWGWELVVRCH-WQYKMEHRSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)